missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL-6R alpha Antibody (17506R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB227RI
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Specifikationer
| IL-6R alpha | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 3570 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF | |
| 17506R | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready | |
| CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-6 R alpha , Leu20-Asp339, Accession # P08887 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering