Läs mer
IL-6R alpha Antibody (17506R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18608483 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18608483 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18608483 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB227RC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7645.87 SEK
    6430.20 SEK / 0.1ml
    Save 1215.67 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-6R alpha
Användningsområden CyTOF, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), ELISA Standard (Matched Pair), Flow Cytometry, Neutralization, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 17506R
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Värd art Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-6 R alpha , Leu20-Asp339, Accession # P08887
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus