Läs mer
IL-6R alpha Antibody (Hu137) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Produktkod. 18688033 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18688033 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18688033 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10346A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-6R alpha
Användningsområden Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona Hu137
Konjugera APC
Utspädning Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Värd art Human
Immunogen Human IL-6R alpha
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1