missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL-7R alpha/CD127 Antibody (40131), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB306J
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal antibody specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| IL-7R alpha/CD127 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from ascites | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 40131 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-7 R alpha , Extracellular domain | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3575 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering