Läs mer
IL-7R alpha/CD127 Antibody (40131), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18579489 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18579489 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18579489 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB306MFV450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal antibody specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL-7R alpha/CD127
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 40131
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-7 R alpha , Extracellular domain
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3575
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG1