Läs mer
Novus Biologicals™ IL18R1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18618720 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18618720 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18618720 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00008809T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori CD Markers
Mål IL18R1
Synonym CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1
Gensymbol IL18R1