missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL18R1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98223MFV610
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL18R1 Polyclonal antibody specifically detects IL18R1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| IL18R1 | |
| Polyclonal | |
| ELISA | |
| CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse IL18R1 (Accession#: NP_032391.1; Met 1-Gly 326) | |
| 0.1 mL | |
| CD Markers | |
| 8809 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering