Läs mer
Novus Biologicals™ IL18R1 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.8 pg/mL |
| Analyskänslighet | 7.81-500 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IL18R1. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8809 |
| Visa mer |