Läs mer
Invitrogen™ Human IL1RL1/ST2 ELISA Utrustning
Beskrivning
Den mänskliga IL1RL1/ST2 ELISA kvantifierar Hu IL1RL1 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL1RL1. Metodens princip The Human IL1RL1 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q01638 |
| Analysintervall | 31,25 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 30.5 pg/mL |
| Beskrivning | Humant tillväxtstimuleringsuttryckt protein ST2 ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplex analys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Cytokin |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Visa mer |