Läs mer
Invitrogen™ Human IL1RL1/ST2 ELISA Utrustning
Produktkod. 17895107
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17895107 10 x 96 tester -
15904224 96 tester Paket med 96
17195459 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17895107 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHIAST2X10
ELISA
Den mänskliga IL1RL1/ST2 ELISA kvantifierar Hu IL1RL1 i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL1RL1. Metodens princip The Human IL1RL1 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
IL-33R, även känd som ST2, är en receptor för IL-33. Det är en medlem av IL-1-receptorfamiljen av medfödda receptorer. Dess extracellulära domän består av 3 Ig-liknande domäner som direkt interagerar med dess co-receptor IL-1RAcP och liganden alarmin, IL-33. IL-33-ligering resulterar i association av IL-33R-komplex med dess adapterproteiner MyD88, IRAK1, IRAK4 och TRAF6, och aktivering av NF-kB- och MAPK-vägarna. Detta i sin tur sätter igång frisättningen av kemokiner och cytokiner såsom IL-5, IL-6, IL-8 och IL-13. Två vanligaste isoformer av IL-33R som är resultatet av alternativ splitsning är ST2L - den membranbundna formen och ST2S - den lösliga formen. Den membranbundna formen kan frigöras från cellytan genom proteolytisk klyvning. De lösliga formerna har föreslagits fungera som lockbeten som dämpar IL-33-signaleringen. IL-33R uttrycks primärt av mastceller, basofiler och eosinofiler. Hos mus har IL-33R-uttryck visats på ILC2- och Th2-celler. IL-33R-signalering har varit inblandad i antalet immuntillstånd, inklusive allergier, artrit, ateroskleros och sepsis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q01638
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 30.5 pg/mL
Beskrivning Humant tillväxtstimuleringsuttryckt protein ST2 ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 9173
Gensymbol IL1RL1
Interassay CV 8.5%
Intraassay CV 4.3
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Plasma 12,5μ L, Serum 12,5μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav -20 °C
Mål ST2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 hrs