Läs mer
IL24 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Beskrivning
Western Blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293T |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Beskrivning | IL24 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genaccessionsnr. | NM_006850 |
| Molekylvikt (g/mol) | 22.77 |
| pH-intervall | 6.8 |
| Plasmid | pCMV-IL24 full-length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-IL24 antibody (H00011009-B01) by western blotting |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 100UL IL24 293T Cell Transient Overexpression Lysa
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol