missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IL28A Mouse anti-Human, Clone:7B9A4, Abnova™

Produktkod. 16034616
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16034616 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16034616 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB17174.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human IL28A.

This gene encodes a cytokine distantly related to type I interferons and the IL-10 family. This gene, interleukin 28B (IL28B), and interleukin 29 (IL29) are three closely related cytokine genes that form a cytokine gene cluster on a chromosomal region mapped to 19q13. Expression of the cytokines encoded by the three genes can be induced by viral infection. All three cytokines have been shown to interact with a heterodimeric class II cytokine receptor that consists of interleukin 10 receptor, beta (IL10RB) and interleukin 28 receptor, alpha (IL28RA). [provided by RefSeq]

Specifikationer

Antigen IL28A
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 7B9A4
Konjugera Unconjugated
Beskrivning interleukin 28A (interferon, lambda 2)
Utspädning ELISA (1:10000)
Western Blot (1:500-1:2000)
Immunohistochemistry (1:200-1:1000)
Immunocytochemistry
Flow Cytometry
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.05% sodium azide)
Gen IL28A
Gene Alias IFNL2, IL-28A
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acid 1-200 of human IL28A from E. coli.
Kvantitet 100 μg
Gen-ID (Entrez) 282616
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.