missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL6 Monoclonal Antibody (OTI10A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF813882
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL6 Monoclonal antibody specifically detects IL6 in Human samples. It is validated for ELISASpecifikationer
| IL6 | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P02671 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 2243 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| OTI10A1 | |
| Unconjugated | |
| FGA | |
| B-cell differentiation factor; B-cell hybridoma growth factor; B-cell stimulatory factor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentiation factor; cytokine; HGF; H-IL-6; HSF; hybridoma growth factor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 precursor; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 precursor; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6 | |
| Native Human D-Dimer protein | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering