Läs mer
IL6R Antibody (B-N12), DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18533157 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18533157 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18533157 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP314598UV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
IL6R Monoclonal antibody specifically detects IL6R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IL6R
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona B-N12
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD126, CD126 antigen, gp80, IL-6 receptor subunit alpha, IL-6R 1, IL-6R subunit alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL-6R-alpha, interleukin 6 receptor, interleukin 6 receptor alpha subunit, interleukin-6 receptor subunit alpha, Membrane glycoprotein 80, MGC104991
Värd art Mouse
Immunogen gp80 transfected CHO cell line
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ