missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL6R Antibody (B-N12), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-14598DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IL6R Monoclonal antibody specifically detects IL6R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Specifikationer
| IL6R | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| CD126, CD126 antigen, gp80, IL-6 receptor subunit alpha, IL-6R 1, IL-6R subunit alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL-6R-alpha, interleukin 6 receptor, interleukin 6 receptor alpha subunit, interleukin-6 receptor subunit alpha, Membrane glycoprotein 80, MGC104991 | |
| gp80 transfected CHO cell line | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity | |
| 3570 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| B-N12 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering