Läs mer
Ilaprazole-d3, TRC
Produktkod. 30405535
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405535 10 mg
30406254 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI26640210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070969-17-3
Molekylformel C19 D3 H15 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 369.455
Synonym 2-[[[4-(Methoxy-d3)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole
IUPAC-namn 2-[[3-methyl-4-(trideuteriomethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-6-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazole
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(cc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ilaprazole-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)/i2D3
Formel vikt 369.134