Läs mer
Ilaprazol, Mikromol
Produktkod. 30459137
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30459137 250 mg
1 options
Produktkod. 30459137 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3745.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ilaprazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ilaprazole
CAS 172152-36-2
Analyt- eller komponentnamn Ilaprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H18 N4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
InChI formel InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
IUPAC-namn 2-[(4-metoxi-3-metylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-5-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 366.44
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 366,115 g/mol