Läs mer
Ilginatinib hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16467828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467828 10 mg
16447656 100 mg
16410298 5 mg
16403787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19631B
MedChemExpress Ilginatinib hydrochloride (NS-018 hydrochloride) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Ilginatinib hydrochloride (NS-018 hydrochloride) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ilginatinib hydrochloride
CAS 1239358-85-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21ClFN7
Kvantitet 10 mg
Synonym NS-018 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (82.18 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (4.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 425.89
Formel vikt 425.89
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.