Läs mer
Ilginatinib maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16490288
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490288 5 mg
16483777 50 mg
16447828 10 mg
16427656 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490288 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19631
MedChemExpress Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Ilginatinib maleate (NS-018 maleate) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ilginatinib maleate
CAS 1354799-87-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H24FN7O4
Kvantitet 5 mg
Synonym NS-018 maleate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.35 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 505.5
Formel vikt 505.5
Procent renhet 97.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.