Läs mer
Ilginatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Ilginatinib (NS-018) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ilginatinib |
| CAS | 1239358-86-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20FN7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NS-018 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.43 |
| Visa mer |