Läs mer
ILK-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16450306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16450306 2 mg -
16447578 10 mg -
16410058 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16450306 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18676B
MedChemExpress ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ILK-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 1333146-24-9
Färg Off-White
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H30F3N5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym OSU-T315 analog
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (93.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC)CCC1=NN(C2=CC=C(N3CCNCC3)C=C2)C(C4=CC=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)C=C4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 533.59
Formel vikt 533.59
Procent renhet 98.14%