Läs mer
Cytiva Blood Genomic Prep Mini Spin Kit
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit is designed for the rapid extraction and purification of high molecular weight genomic DNA (gDNA) from whole blood, buffy coat, bone marrow, and nucleated red blood cells. The purification process involves minimal shearing, resulting in the production of 5 to 10 μg of good quality, intact genomic DNA from a 200μL sample. Input sample volumes can vary from 50μL to 1mL. The method uses a simple genomic DNA purification protocol that uses chaotropic agents to extract DNA from blood cells, denature protein components, and promote the selective binding of DNA to a column-based, novel silica membrane. The elution volume can be modified as necessary to obtain the appropriate genomic DNA concentration for most downstream molecular biological applications. The kit contains spin columns prepacked with a novel silica membrane, lyophilised proteinase K powder, lysis solution, wash and elution buffers, microcentrifuge collection tubes, a full protocol booklet, and a detachable, quick reference protocol card.
- For the rapid and reproducible isolation of high-quality genomic DNA from whole blood, buffy coat, bone marrow, and nucleated red blood cells.
- High-quality genomic DNA with a greater proportion of higher molecular weight DNA and less shearing.
- Demonstrated application to various types of whole blood including human, horse, rabbit, rat, and mouse.
- Increased ease of use with reduced pipetting volume changes, one centrifugation setting, and color-coded kit components
- Verified in several downstream applications including real-time PCR, endpoint PCR, multiplex PCR, and restriction enzyme digests.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit är designat för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från helblod, buffy coat, benmärg och kärnförsedda röda blodkroppar. |
| För användning med (applikation) | Används för flera nedströmsapplikationer inklusive realtids-PCR, endpoint-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymuppslutningar. Lämplig för användning i molekylärbiologiska tillämpningar inklusive standard-, multiplex- och kvantitativ PCR; kloning; haplotypning; vila |
| Produkttyp | illustra Blood Mini Spin (10) |
| Kvantitet | 10-pack |
| Renhet | 1.9 |
| Provvolym | 300 μl whole blood, Buffy coat, bone marrow cells, 10 μl nucleated blood†, 1000 μl whole blood‡ |
| Testtid | <20 min |
| Avkastning | 4 to 6μg/200μL whole blood |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .