Läs mer
Cytiva blood genomicPrep Mini Spin Kit
Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Innehåller
- Spinnkolonner med ett nytt kiseldioxidmembran, lyofiliserat proteinas K-pulver, lyslösning, tvätt- och elueringsbuffertar, mikrocentrifug
- insamlingsrör, ett fullständigt protokollhäfte och ett löstagbart protokollkort för snabbreferenser.
Reningsprocessen innebär minimal skjuvning med typiska utbyten på 4 till 6μ g genomiskt DNA per 200 μL prov med volymer upp till 1 ml. Metoden använder kaotropa medel för att extrahera DNA från blodkroppar, denaturera proteinkomponenter och främja selektiv bindning av DNA till ett nytt kiselmembran. Elueringsvolymen kan modifieras efter behov för de flesta nedströms molekylärbiologiska tillämpningar.
- Högkvalitativt genomiskt DNA med en större andel DNA med högre molekylvikt och mindre skjuvning
- Demonstrerad applicering på olika typer av helblod inklusive människa, häst, kanin, råtta och mus
- Ökad användarvänlighet med minskade pipetteringsvolymändringar, en centrifugeringsinställning och färgkodade kitkomponenter
- Validerad i flera nedströmsapplikationer inklusive realtids-PCR, ändpunkts-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit är designat för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från helblod, buffy coat, benmärg och kärnförsedda röda blodkroppar. |
| För användning med (applikation) | Används för flera nedströmsapplikationer inklusive realtids-PCR, endpoint-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymuppslutningar. Lämplig för användning i molekylärbiologiska tillämpningar inklusive standard-, multiplex- och kvantitativ PCR; kloning; haplotypning; vila |
| Inkluderar | Spinkolonner förpackade med ett nytt kiseldioxidmembran, lyofiliserat proteinas K-pulver, lyseringslösning, tvätt- och elueringsbuffertar, mikrocentrifuguppsamlingsrör, ett fullständigt protokollhäfte och ett löstagbart protokollkort för snabbreferenser |
| Antal reaktioner | 250 beredningar |
| Produkttyp | illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit |
| Renhet | 1.7 |
| Provvolym | 50μ l helblod, Buffy coat, benmärgsceller, 2μ l kärnbildat blod† , 300μ l helblod‡ |
| Testtid | <20 min |
| Avkastning | 4-6μ g/200μ l helblod |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .