Läs mer
Cytiva Exonukleas I
Produktkod. 10228854 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
2 500 U
5000 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10228854
Brand: Cytiva E70073Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Katalyserar sekventiellt avlägsnande av nukleotider 3'-änden av enkelsträngad DNA-molekyl
  • Monomer och bakteriell
  • Molekylvikt: 54,5 kd
  • Uttryckt i E.Coli
  • Inaktiveras genom uppvärmning vid 80 °C i 15 minuter
  • Aktiv i PCR-buffertar
  • Aktivitet: 10U/μ L
  • Fri från kontaminerande endonukleaser, dubbelsträngade exonukleaser och ribonukleaser
  • >95% ren av SDS-PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet >95 % av SDS-PAGE
Källa Bakterier
Kvantitet 2 500 U
Produkttyp Exonukleas I
Molekylvikt (g/mol) 54.5kd