Läs mer
Cytiva ExoProStar™ 1-steg
Produktkod. 11941411 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100
500
2000
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11941411 500 500 reaktioner
12124082 100 100 reaktioner
12134082 2000 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11941411 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer US77705
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för enzymatisk PCR-sanering. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ 1-steg med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas kombineras i ett rör för att avlägsna oinkorporerade primrar och dNTP.
  • Ett rör med en blandning av enzymer som levererar PCR och sekvensreaktionsrensning
  • Bara ett pipetteringssteg för att ställa in din reaktion
  • Snabbt 30-minuters handsfree-protokoll
  • 100 % återvinning av PCR-produkt
  • Skalbar för olika reaktionsstorlekar
  • Automationsvänlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enzymatisk PCR-rensningsteknik med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas kombineras i ett rör för att avlägsna oinkorporerade primrar och dNTP. För maximal bekvämlighet levereras i ett enda rör.
Isoleringsteknik Enzymatic PCR Clean-up Technology
För användning med (applikation) Ta bort ej inkorporerade primrar och dNTP:er
Antal reaktioner 500
Produkttyp illustra ExoProStar 1-Step
Kvantitet 1 vardera
Testtid 30 min.
Avkastning 100 % återvinning av PCR-produkt