Description
- Ett rör med en blandning av enzymer som levererar PCR och sekvensreaktionsrensning
- Bara ett pipetteringssteg för att ställa in din reaktion
- Snabbt 30-minuters handsfree-protokoll
- 100 % återvinning av PCR-produkt
- Skalbar för olika reaktionsstorlekar
- Automationsvänlig
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Enzymatisk PCR-rensningsteknik med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas kombineras i ett rör för att avlägsna oinkorporerade primrar och dNTP. För maximal bekvämlighet levereras i ett enda rör. |
| Isoleringsteknik | Enzymatic PCR Clean-up Technology |
| För användning med (applikation) | Ta bort ej inkorporerade primrar och dNTP:er |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produkttyp | illustra ExoProStar 1-Step |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Testtid | 30 min. |
| Avkastning | 100 % återvinning av PCR-produkt |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?