Läs mer
Cytiva ExoProStar™ 1-steg
Produktkod. 12134082 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
100
500
2000
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 12134082
Brand: Cytiva US77720
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för enzymatisk PCR-sanering. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ 1-steg med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas kombineras i ett rör för att avlägsna oinkorporerade primrar och dNTP.
  • Ett rör med en blandning av enzymer som levererar PCR och sekvensreaktionsrensning
  • Bara ett pipetteringssteg för att ställa in din reaktion
  • Snabbt 30-minuters handsfree-protokoll
  • 100 % återvinning av PCR-produkt
  • Skalbar för olika reaktionsstorlekar
  • Automationsvänlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enzymatisk PCR-rensningsteknik med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas kombineras i ett rör för att avlägsna oinkorporerade primrar och dNTP. För maximal bekvämlighet levereras i ett enda rör.
Isoleringsteknik Enzymatic PCR Clean-up Technology
För användning med (applikation) Ta bort ej inkorporerade primrar och dNTP:er
Antal reaktioner 2000
Produkttyp illustra ExoProStar 1-Step
Kvantitet 1 vardera
Testtid 30 min.
Avkastning 100 % återvinning av PCR-produkt