Läs mer
Cytiva ExoProStar Rengöring av DNA och sekvensreaktion
Produktkod. 11683044 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
20
100
500
2000
5000
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 11683044
missing translation for 'mfr': Cytiva US78212
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för att rena DNA och sekvensering sätter upp reaktioner snabbt, effektivt och tillförlitligt. illustra™ ExoProStar DNA och Sequence Reaction Clean-up kombinerar enzymatisk PCR-rensningsteknik med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas för att ta bort oinkorporerade primrar och dNTPs.
Enzymer optimerade för att arbeta tillsammans för högeffektivt avlägsnande av oinkorporerade primers och dNTPs. Enzymer tillhandahålls i två separata rör, bara två enkla pipetteringssteg behövs för att förbereda reaktionen.
  • Snabbt 30-minutersprotokoll
  • Skalbar för olika reaktionsstorlekar
  • Ingen förlust av PCR-produkt
  • Lätt att automatisera
  • Fullständig värmeinaktivering av enzymerna inom 15 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Enzymatisk PCR-rensningsteknik med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas för att ta bort oinkorporerade primrar och dNTPs. För maximal flexibilitet levereras i två separata rör.
För användning med (applikation) Optimerad för att rena DNA och sekvensering sätter upp reaktioner snabbt, effektivt och tillförlitligt
Inkluderar Ett rör alkaliskt fosfatas och exonukleas I
Antal reaktioner 2000
Produkttyp illustra ExoProStar