Läs mer
Cytiva ExoProStar Rengöring av DNA och sekvensreaktion
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Antal reaktioner:
20
100
500
2000
5000
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Enzymer optimerade för att arbeta tillsammans för högeffektivt avlägsnande av oinkorporerade primers och dNTPs. Enzymer tillhandahålls i två separata rör, bara två enkla pipetteringssteg behövs för att förbereda reaktionen.
- Snabbt 30-minutersprotokoll
- Skalbar för olika reaktionsstorlekar
- Ingen förlust av PCR-produkt
- Lätt att automatisera
- Fullständig värmeinaktivering av enzymerna inom 15 minuter
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Enzymatisk PCR-rensningsteknik med illustra Exonukleas I och alkaliskt fosfatas för att ta bort oinkorporerade primrar och dNTPs. För maximal flexibilitet levereras i två separata rör. |
| För användning med (applikation) | Optimerad för att rena DNA och sekvensering sätter upp reaktioner snabbt, effektivt och tillförlitligt |
| Inkluderar | Ett rör alkaliskt fosfatas och exonukleas I |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produkttyp | illustra ExoProStar |