Beskrivning
- Lätt att automatisera
- Enzymer tillhandahållna i två separata rör; bara två enkla pipetteringssteg behövs för att förbereda reaktionen
- Enzymer optimerade för att arbeta tillsammans för högeffektivt avlägsnande av oinkorporerade primrar och nukleotider
- Skalbar för olika reaktionsstorlekar
- Ingen förlust av PCR-produkt
- Fullständig värmeinaktivering av enzymerna inom 10 minuter
- Snabbt 15 minuters protokoll
- Uppdaterar befintlig enzymatisk PCR-rensningsteknik med Exonuclease I och Shrimp Alkaline Phosphatase för att ta bort icke-inkorporerade primers och dNTPs
- Förbättrar matsmältningseffektiviteten utan nedbrytning av mål-PCR-produkten
- Provet är helt intakt och redo för omedelbar användning i manuella eller automatiserade processer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Enzymatisk PCR-rensningsteknik med Exonuclease I och Shrimp Alkaline Phosphatase för att ta bort oinkorporerade primers och dNTPs. För maximal flexibilitet levereras i två separata rör. |
| För användning med (applikation) | PCR och sekvensreaktion; tar bort oinkorporerade primers och dNTPs; Förbättrar matsmältningseffektiviteten; Ingen förlust av PCR-produkt |
| Antal reaktioner | 500 |
| Produkttyp | illustra ExoProStar S |