Läs mer
Cytiva GenomiPhi HY DNA Amplifieringskit
Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1000 reaktioner
25 reaktioner
Beskrivning
Innehåller
Provbuffert, reaktionsbuffert, enzymblandning och kontrollλ DNA
- Utgångsmaterial kan vara renat DNA eller icke-renat cellysat
- Enkelt protokoll ger typiskt DNA på 40 till 50 μg, genomsnittliga längder> 10 kb
- Mindre praktisk tid jämfört med traditionella isoleringsmetoder
- Representativ amplifiering av hela genomet
- Automationsvänligt protokoll med stor reproducerbarhet
- Högkvalitativt DNA för array CGH, high-throughput genotypning, DNA-arkivering, PCR, restriktionsenzymdigestion, hybridisering och kloning
- Innehåller alla komponenter som är nödvändiga för genomisk DNA-beredning genom isotermisk strängförskjutningsamplifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara kitet vid -70 °C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; alla °andra komponenter kan förvaras vid -20 C. Tina °komponenter på is och håll dem vid 0 C °till 4 C °under hantering. |
| Beskrivning | Illustra GenomiPhi HY DNA Amplification Kit erbjuder mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 40 till 50μ g-utbyte från nanogrammängder av DNA-prov. |
| För användning med (applikation) | Genomisk DNA-amplifiering |
| Inkluderar | 2,25 ml provbuffert, 2,25 ml reaktionsbuffert, 250 μl enzymblandning, 20 ml kontroll-DNA (lambda) |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produkttyp | illustra GenomiPhi HY DNA Amplifieringskit |
| Storlek | > 10 kb |
| Testtid | 4 h |