Läs mer
Cytiva GenomiPhi V2 DNA-amplifieringskit
Produktkod. 10628505 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
25 reaktioner
500 reaktioner
Paket med 100
Produktkod. 10628505
Brand: Cytiva 25660031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Lambda control DNA (10ng/μL)
Amplifiera hela genom med hög effektivitet och representation. Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit ger helgenomamplifiering med utbyte på 4 till 7 μg.
  • Utgångsmaterial kan vara renat DNA eller icke-renat cellysat
  • Enkelt protokoll ger typiska utbyten på 4 till μ7 g DNA och genomsnittliga produktlängder> 10 kb
  • Mindre praktisk tid jämfört med traditionella isoleringsmetoder
  • Representativ amplifiering av hela genomet
  • Automationsvänligt protokoll med stor reproducerbarhet
  • Högkvalitativt DNA för array CGH, high-throughput genotypning, DNA-arkivering, PCR, restriktionsenzymdigestion, hybridisering och kloning
  • Innehåller alla komponenter som är nödvändiga för genomisk DNA-beredning genom isotermisk strängförskjutningsamplifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara kitet vid -°70 C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; °alla andra komponenter kan förvaras vid -20 °C. Tina komponenterna på is och håll dem vid °0 C till 4 °C under hantering.
Beskrivning Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit erbjuder mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 4 till 7μ g-utbyte från nanogrammängder av DNA-prov.
För användning med (applikation) Genomisk DNA-amplifiering
Inkluderar 0,9 ml provbuffert, 0,9 ml reaktionsbuffert, 100 μl enzymblandning, 20 l μkontroll-DNA (lambda)
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produkttyp illustra GenomiPhi V2 DNA-amplifieringskit
Storlek > 10 kb
Testtid 1.5-2 h
Produktbeteckning
  • GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 100 reactions
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-1.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 1.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.