Innehåller
Bindande plattor; Tvätta tallrikar; Uppsamlingsplattor och färgkodade flaskor med fångstbuffert; Tvättbuffert; Val av två elueringsbuffertar (Tris-HCl och sterilt vatten); Instruktionshäfte
- Höga utbyten av rent DNA återvunnet i en liten volym vatten eller en buffert med låg jonstyrka
- Typiska återhämtningar är> 85 % för PCR-produkter med en längd på 100 bp till 10 kb; Avlägsnande av salt> 99 %
- Förpackade glasfibermatrisplattor med 96 brunnar är validerade för användning med Macherey Nagel NucleoVac 96-vakuumförgreningsrör
- Inget behov av etanolutfällningar och farliga organiska extraktioner
Fluorescerande sekvensering, mikromatriser, märkning, hybridisering, ligering och transformation
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kit använder glasfibermatristeknologi i ett format med 96 brunnar för högeffektiv rening av PCR-produkter. DNA-fragment från PCR fångas upp av matrisen i närvaro av ett kaotropt salt och föroreningar avlägsnas genom tvättmatris. |
| Provtyp | DNA-lösningar, Enzymreaktioner, PCR-blandningar |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande sekvensering, mikroarrayer, märkning, hybridisering, ligering och transformation |
| Inkluderar | Glasfibermatris 96-brunnars bindeplattor, tvättplattor, uppsamlingsplattor och färgkodade flaskor med infångningsbuffert, tvättbuffert val av två elueringsbuffertar (Tris HCl och sterilt vatten), instruktionshäfte |
| Produkttyp | illustra GFX 96 PCR-reningskit |
| Kvantitet | 96-brunnsplatta |
| Provvolym | 100 bp-10 kbp |
| Avkastning | Upp till 95 % vid rening av ett 910 bp fragment vid en startkoncentration på 8,4 ng/μ l |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .