Läs mer
Cytiva GFX™ PCR DNA och gelbandsreningskit
Produktkod. 10536295 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
250 beredningar
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
250 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10536295 100 förberedelser 100 reaktioner
10218134 250 beredningar 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10536295 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28903470
Påskynda din forskning med exklusiva erbjudanden inom biovetenskap
Använd kampanjkoden 28141
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
GFX columns; Collection tubes; Color-coded bottles of capture buffer; Wash buffer; two elution buffers: Tris-HCl and sterile water
Rena och koncentrera PCR-produkter eller DNA-fragment som sträcker sig i storlek från 50 bp till 10 kb. Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR DNA och Gel Band Purification Kit kan användas för att rena DNA från reaktionsvolymer upp till μ100 L eller agarosgelskivor på upp till 900 mg.
Typiska återvinningar sträcker sig från 60 till 80 % för DNA-fragment från agarosgel till så högt som 95 % för PCR-produkter från lösning.
  • Snabb och lättanvänd reningsmetod med mindre än 10 minuters praktisk tid
  • Flexibel 10 till μ50 L elueringsvolym för olika DNA-koncentrationsbehov
  • Förbättrad kolonndesign med ökad maximal volymhållning på upp till μ800 L vätskevolym (950 μL utan lock)
  • DNA av exceptionell renhet (till 99,5%) är redo för direkt användning vid sekvensering, PCR, märkning, restriktionsenzymdigestion och kloning
  • Visuell färgindikator läggs till infångningsbufferten för att säkerställa optimalt pH för maximal DNA-bindning och återhämtning
  • Kit kombinerar en mångsidig kaotropisk buffert med en glasfibermatris stödd i en spin-kolonn för rening av DNA från både lösning och agarosgel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Designad för snabb rening och koncentration av PCR-produkter eller DNA-fragment i storlek från 50 bp till 10 kb. Detta kit kan användas för att rena DNA från reaktionsvolymer upp till 100μ l eller agarosgelskivor upp till 900 mg.
Provtyp Agarosegelskivor, DNA-lösningar, Enzymreaktioner, PCR-blandningar
Formulering Tris HCl och sterilt vatten
För användning med (applikation) Isolering och koncentration av DNA-fragment (50bp till 10kb) från PCR-blandningar, DNA-innehållande agarosgelband, enzymbaserade DNA-modifieringar och restriktionsuppslutningar
Inkluderar GFX™ kolonner, uppsamlingsrör, färgkodade flaskor med fångstbuffert, tvättbuffert, två elueringsbuffertar
Antal reaktioner 100 förberedelser
Produkttyp illustra GFX PCR DNA och gelbandsreningskit
Provvolym 50 bp-10 kb
Avkastning PCR 10μ l elueringsvolym - 65 %, PCR 50μ l elueringsvolym-82 %, 300 mg agaros 10μ l elueringsvolym-57 %, 300 mg agaros 50μ l elueringsvolym - 91 %
compliance-icons
Produktbeteckning
  • illustra GFX PCR DNA and gel band purification kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid salts
  • UNKNOWN ACUTE-5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.