Läs mer
Cytiva Hot Start Master Mix
Produktkod. 10269384 Handla allt Cytiva Produkter
:
Hot Start Master Mix
Produktkod. 10269384
Brand: Cytiva 25150001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En färdig att använda 2X mastermix som ger robust och pålitlig prestanda för krävande PCR-applikationer där hög specificitet och hög känslighet är avgörande för framgång
  • Bekväm, färdig att använda blandning sparar tid och minskar experimentell variation
  • För alla vanliga PCR-reaktioner, såsom multiplex PCR, och reaktioner som uppvisar ospecifik amplifiering eller primer-dimer-bildning
  • Primersekvestrering reducerar effektivt all ospecifik primer- eller primer-dimerbildning
  • Rekombinant aktivatorprotein undviker risken för kontaminering från en däggdjurskälla associerad med hotstart-antikroppar
  • Undviker risken för kontaminering från en däggdjurskälla i samband med hotstart-antikroppar
  • Snabb varmstartsaktivering bevarar provets integritet genom att undvika omfattande värmebehandling för förcykling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2X koncentratlösning av 20 mM Tris HCl (pH 8,6), 100 mM KCl, 3 mM MgCl2, 0,4 mM dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ml Taq DNA-polymeras, varmstartsaktivatorprotein, stabilisatorer. Förvara vid -20 °C
Beskrivning Hot Start Master Mix är en 2X förblandad formulering som effektivt kan minska ospecifik priming och primer-dimerbildning under PCR.
Form Lösning
Formatera Lösning
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 100
Volym 50 μL