Beskrivning
- Vid spin-kolonnkromatografi, tillåt snabbt buffertutbyte/avsaltning av PCR-produkter och andra DNA i volymer på 10 till 100 μL
- Ge snabb rening av nysyntetiserade oligonukleotider i 100 till 150 μL avskyddande lösning
- Andra tillämpningar inkluderar avsaltning/buffertutbyte av DNA och avlägsnande av icke-inkorporerade radionukleotider från ändmärkta oligonukleotider i volymer på 10 till 100 μL
- Kräver mindre än fyra minuter från provapplicering till insamling av renad produkt
- Testad i nickas-, enkel- och dubbelsträngat exonukleas- och RNase-analyser
Avsaltning/buffertutbyte av DNA, Avlägsnande av ej inkorporerade radionukleotider från ändmärkta oligonukleotider i volymer på 10 till 100 μL
Beställningsinfo
Bekvämt färdigpackad med Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet förutjämnad i destillerat vatten innehållande 0,05 % Kathon™ CG/ICP Biocid
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Avsaltning/buffertutbyte av DNA, Avlägsnande av ej inkorporerade radionukleotider från ändmärkta oligonukleotider i volymer på 10 till 100 μL |
| Produkttyp | Kolumn |
| Kvantitet | 50 st |