Läs mer
Cytiva Microspin G-50 kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 50
Beskrivning
- Optimala provvolymer i intervallet 12-50μ
- För snabb rening av märkt DNA (> 20 baser) från mindre molekyler i lösning
- Kolumner är färdigpackade med Sephadex G-50-kvalitet ekvilibrerad i TE-buffert med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid
- illustra AutoSeq™ och illustra ProbeQuant™ G-50 Micro Columns är speciellt utformade för borttagning av färgavslutare respektive märkt sondrening och erbjuder optimerad prestanda i dessa applikationer
- Kan även användas för buffertbyte/avsaltning av enzymatiska reaktioner (10 till 100μ L) efter värmedenaturering och fenolextraktion
- Produktåtervinningen kommer att vara minst 10 % lägre än den från ProbeQuant G-50 mikrokolonner.
- För snabb rening av märkt DNA (> 20 baser) från oinkorporerade märkta nukleotider i en volym av 25 till 50μ l använder spin-kolonnkromatografi
Avsaltning, buffertbyte; Avlägsnande av färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner; Avlägsnande av märkta nukleotider från DNA-märkningsreaktioner
Beställningsinfo
Bekvämt färdigpackad med Sephadex G-50 DNA-kvalitet förutjämnad i TE-buffert med 0,05 % Kathon™ CG/ICP Biocid- och uppsamlingsrör
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Avsaltning, buffertbyte, avlägsnande av färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner, avlägsnande av märkta, nukleotider i 25 till 50 L μfrån DNA-märkningsreaktioner |
| Inkluderar | Sephadex™ G-50 DNA-kvalitet |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Produkttyp | Kolumn |