Läs mer
Cytiva MicroSpin™ S-300 HR kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Användbar för rening av alkaliskt denaturerad plasmid-DNA före sekvensering
- Kräver< 4 min. från provapplicering till insamling av renad produkt
- Färdigpackad med Sephacryl™ S-300 HR media förutjämnt i TE-buffert
- Procentuell återhämtning av prov:> 80 %
- Testad i nickas-, enkel- och dubbelsträngat exonukleas- och RNas-analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Spinnkolonn |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av PCR-produkter (> 100 bp) från icke-inkorporerade primers (< 20-merer) och nukleotider i en volym av 25 till 50 L μmed användning av spin-kolonnkromatografi |
| Produkttyp | Kolumn |
| Kvantitet | Varje |