Läs mer
Cytiva MicroSpin™ S-400 HR kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Rymmer 25 till μ50 L för post-PCR upprensning före kloning eller en andra amplifieringsreaktion; 25 till 100 μL för alla andra applikationer
- Klar att —använda kräver< 4 min. från provapplicering till insamling av renad produkt
- Färdigpackad med Sephacryl™ S-400 HR-media förutjämnt i TE-buffert
- Procentuell provåtervinning:> 80 %
- Testad i nickas-, enkel- och dubbelsträngat exonukleas- och RNas-analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Spinnkolonn |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av PCR-produkter (> 200 bp) från icke-inkorporerade primers (< 32-merer) och nukleotider med användning av spin-kolonnkromatografi |
| Produkttyp | Kolumn |
| Kvantitet | Varje |