Läs mer
Cytiva NAP™ Kolumner, NAP-10
Produktkod. 10208564 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 st
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10208564 50 st Paket med 50
10228284 20 st Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10208564 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17085402
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för snabb och effektiv rening av DNA och oligonukleotider (> 10-mer) på mindre än 15 minuter genom gravitationsflöde. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Kolumner är engångskolonner förpackade med Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet
  • Engångskolonner färdigpackade med Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel kräver endast gravitation för att köras
  • Finns i tre storlekar beroende på provvolym: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) eller 2,5 ml (NAP-25)
  • Användbar för småskalig rening, avsaltning och buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Kolumn
Isoleringsteknik Filtrering
För användning med (applikation) Snabb och effektiv rening av DNA och oligonukleotider
Inkluderar Komplett steg-för-steg-protokoll som identifierar de fasta volymer som behövs för utjämning, tvättning och proveluering
Produkttyp NAP-10
Kvantitet 50 st
compliance-icons
Produktbeteckning
  • illustra NAP 10 columns, (50)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one