Läs mer
Cytiva NAP™ Kolumner, NAP-25
Produktkod. p-3676671 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
20 st
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 10004064
Brand: Cytiva 17085201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Complete step-by-step protocol identifying the fixed volumes needed for equilibration, washing, and sample elution
Används för snabb och effektiv rening av DNA och oligonukleotider (> 10-mer) på mindre än 15 minuter genom gravitationsflöde. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Kolumner är engångskolonner förpackade med Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet
  • Engångskolonner färdigpackade med Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel kräver endast gravitation för att köras
  • Finns i tre storlekar beroende på provvolym: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) eller 2,5 ml (NAP-25)
  • Användbar för småskalig rening, avsaltning och buffertbyte
Beställningsinfo
Sephadex G-25 DNA-kvalitetsgel kommer i en kolonnbuffert bestående av destillerat vatten med 0,15 % Kathon™ CG/ICP Biocid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Snabb och effektiv rening av DNA och oligonukleotider
Inkluderar Komplett steg-för-steg-protokoll som identifierar de fasta volymer som behövs för utjämning, tvättning och proveluering
Produkttyp NAP-25
Kvantitet 20 st
compliance-icons
Produktbeteckning
  • illustra NAP 25 columns
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-