Läs mer
Cytiva NICK™ Kolumner
Produktkod. 10597065 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
20 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10597065 20 kolumner Paket med 20
10218564 50 kolumner Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10597065 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17085501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För snabb rening av märkt DNA (> 20 baser i längd) från oinkorporerade radiomärkta nukleotider med hjälp av gravitationsflödeskromatografi
  • Färdigpackad med Sephadex™ G-50 DNA Grade i destillerat vatten med 0,15 % Kathon™ CG/ICP Biocid
  • Typisk återhämtning:≥ 90 % av applicerat DNA
  • Kan rymma provvolymer upp till 100 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Snabb rening av märkt DNA från ej inkorporerade radiomärkta nukleotider med hjälp av gravitationsflödeskromatografi
Inkluderar Sephadex™ G-50 DNA-kvalitet i destillerat vatten med 0,15 % Kathon™ CG/ICP Biocid
Produkttyp Kolumn
Kvantitet 20 kolumner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • illustra NICK Columns, (x 20)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz