Läs mer
Cytiva plasmidPrep Mini Spin Kit
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Innehåller
Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
De illustra plasmidPrep Mini Spin Kit använder ett enkelt plasmid-DNA-reningsprotokoll som involverar en modifierad alkalisk lyseringsprocedur och ett nytt kiseldioxidbaserat membran för att uppnå mycket effektiv plasmid-DNA-rening. Istället för organiska lösningsmedel innehåller kitet kaotropa salter för att denaturera proteinkomponenter och främja selektiv bindning av DNA till det nya kiselmembranet.
- Total förberedelsetid på mindre än 10 minuter, —vilket motsvarar en 50 % minskning av protokolltiden
- Producerar högkvalitativt plasmid-DNA med utmärkt reproducerbarhet för användning vid kloning, restriktionsenzymdigestion, PCR-amplifiering och DNA-sekvensering
- Ökad användarvänlighet gav minimala förändringar i pipeteringsvolymen från en del av protokollet till nästa, färre centrifugeringssteg, färgkodade kitkomponenter och brist på organiska lösningsmedel
- Det typiska plasmidutbytet från en färsk 1,5 ml kultur av E. coli innehållande en plasmid med högt antal kopior är cirka 9μ g
- Kan ta emot plasmidrening med högt och lågt antal kopior
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rena höga utbyten av plasmid-DNA på mindre än 10 minuter. Färgkodade rör och kolonner förenklar protokollet och renat DNA är lämpligt för alla vanliga nedströmsapplikationer. |
| För användning med (applikation) | Lämplig för många nedströmsapplikationer inklusive —restriktionsenzymanalys, ligering, kloning, DNA-sekvensering och PCRS-sekvensering, PCR, ligering och kloning, restriktionsdigerering, enzymatisk modifiering, mall för generering av märkt prob, transforma |
| Inkluderar | Spinkolonner förpackade med ett nytt kiseldioxidmembran, suspensions-, lyserings- och neutraliseringsbuffertar som innehåller kaotropa salter, tvätt- och elueringsbuffertar, mikrocentrifugrör, fullständigt protokollhäfte, löstagbart, snabbreferensprotokollkort |
| Antal reaktioner | 250 beredningar |
| Produkttyp | illustra plasmidPrep Mini Spin Kit |
| Renhet | 1.7 |
| Provvolym | 1.5 mL |
| Testtid | Cirka 9 min |
| Avkastning | 6-15μ g |
Säkerhet och hantering
- plasmidPrep Mini Spin Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate, guanidinium chloride
- UNKNOWN ACUTE-48.4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 42% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.