Läs mer
Cytiva PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-pärlor
Produktkod. 10525775 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Formatera:
0,2 ml rör med gångjärnslock
0,2 ml rör/platta
0,5 ml rör
Antal reaktioner:
96
100
480
Volym:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
480 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Antal reaktioner Volym Förpackningsstorlek
10525775 0,2 ml rör/platta 480 200 μL 480 reaktioner
10380395 0,2 ml rör/platta 96 200 μL Varje
10678095 0,2 ml rör med gångjärnslock 96 200 μL Varje
10289034 0,5 ml rör 100 500 μL 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10525775 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27955702
 Begränsad artikel
I lager
Förblandade, fördispenserade reaktionspärlor optimerade för att utföra standard PCR-amplifieringar. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-pärlor är stabila vid omgivningstemperatur.
  • puReTaq DNA-polymeras och reagenser med hög renhet ger robust prestanda med mycket låga nivåer av kontaminerande DNA
  • Tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipeteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
  • Verifierad för realtids-PCR
  • Ready-To-Go innebär helt enkelt att lägga till mall-DNA och primers och cykla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur stabila pärlor innehållande∼ 2,5 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert, När en pärla rekonstitueras till en slutlig volym μpå 25 L, koncentrationen av varje dNTP
Formatera 0,2 ml rör/platta
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 480
Volym 200 μL
Produktbeteckning
  • PuReTaq
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-73.3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 73.3% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.