Läs mer
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA-amplifieringskit
Produktkod. 12967160 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
24
96
480
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12967160
Brand: Cytiva 25660196
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 40 till 60 μg utbyte från nanogrammängder av DNA-prov. Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit är en del av Phi29 DNA-polymerasfamiljen av produkter.
  • Representativ amplifiering av hela genomet.
  • Förberedda, fördispenserade, endos, frystorkade kakor för snabb reaktionsinställning och större reproducerbarhet.
  • Snabbt och enkelt automationsvänligt protokoll; ingen termocykler behövs.
  • Frakt och förvaring i rumstemperatur ger enkel åtkomst och minskat koldioxidavtryck.
  • Ger högkvalitativt DNA (t.ex. för genotypning med hög genomströmning och DNA-arkivering).
  • Reaktionsblandningen tillhandahålls som fördispenserade, lyofiliserade endoskakor i antingen remsor med 8 rör eller 96-brunnars plattor.
  • Amplifiering är mycket enhetlig över hela genomet så att locus representation förblir extremt nära det ursprungliga DNA-provet.
  • Amplifiering utförs med mycket hög tillförlitlighet på grund av Phi29 DNA-polymeras korrekturläsningsaktivitet.
  • Den genomsnittliga produktlängden är över 10kb.
  • Proceduren är snabb, enkel och kräver ingen termocykler.
  • Ett typiskt DNA-utbyte på 12 till μ20 g DNA kan uppnås på mindre än två timmar från endast 10 ng genomisk DNA-inmatning.
  • Utgångsmaterialet för GenomiPhi reaktioner kan vara renat DNA från vilket kommersiellt kit eller hembryggningsmetod som helst, eller så kan ett icke-renat cellysat användas.
  • Protokoll för amplifiering av DNA från blodlysat och torkade blodfläckar ingår i manualen.
  • GenomiPhi amplifierat DNA är lämpligt för olika tillämpningar såsom genotypning (SNP, STR, array CGH), kloning, sekvensering och DNA-arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För amplifiering av hela genomet genom amplifiering av isotermisk strängförskjutning; typiska nedströmsapplikationer är genotypning (SNP, STR, array CGH) och DNA-arkivering.
Inkluderar Klar att gå GenomiPhi V3 kakor, 1 x 96-brunnars tallrik; 2x denatureringsbuffert, 1 x 1,2 ml; Kontroll-DNA (Lambda), 500 ng; 12 remsor med 8 kupolformade kepsar
Antal reaktioner 96
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-72.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 72.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.