Läs mer
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA-amplifieringskit
Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
24
96
480
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
p>
- Representativ amplifiering av hela genomet.
- Förberedda, fördispenserade, endos, frystorkade kakor för snabb reaktionsinställning och större reproducerbarhet.
- Snabbt och enkelt automationsvänligt protokoll; ingen termocykler behövs.
- Frakt och förvaring i rumstemperatur ger enkel åtkomst och minskat koldioxidavtryck.
- Ger högkvalitativt DNA (t.ex. för genotypning med hög genomströmning och DNA-arkivering).
- Reaktionsblandningen tillhandahålls som fördispenserade, lyofiliserade endoskakor i antingen remsor med 8 rör eller 96-brunnars plattor.
- Amplifiering är mycket enhetlig över hela genomet så att locus representation förblir extremt nära det ursprungliga DNA-provet.
- Amplifiering utförs med mycket hög kvalitet på grund av Phi29 DNA-polymeras korrekturläsningsaktivitet.
- Den genomsnittliga produktlängden är över 10kb.
- Proceduren är snabb, enkel och kräver ingen termocykler.
- Ett typiskt DNA-utbyte på 12 till μ20 g DNA kan uppnås på mindre än två timmar från endast 10 ng genomisk DNA-inmatning.
- Utgångsmaterialet för GenomiPhi reaktioner kan vara renat DNA från vilket kommersiellt kit eller hembryggningsmetod som helst, eller så kan ett icke-renat cellysat användas.
- Protokoll för amplifiering av DNA från blodlysat och torkade blodfläckar ingår i manualen.
- GenomiPhi amplifierat DNA är lämpligt för olika tillämpningar såsom genotypning (SNP, STR, array CGH), kloning, sekvensering och DNA-arkivering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara satsen vid rumstemperatur. När den öppnats, förslut påsen som innehåller Ready-To-Go helt igen GenomiPhi V3 DNA-amplifieringskitkakor. För att säkerställa maximal hållbarhet och optimal prestanda rekommenderas förvaring i exsickator |
| Beskrivning | illustra Klar att gå GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit erbjuder mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 12 till 20μ g-utbyte från nanogrammängder av DNA-prov. |
| För användning med (applikation) | Genomisk DNA-amplifiering |
| Antal reaktioner | 480 |
| Produkttyp | illustra Klar att gå GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit 5x96 reaktioner |
| Storlek | > 10 kb |
| Testtid | 1.5-2 h |