Läs mer
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA-amplifieringskit
Produktkod. p-4520372 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Antal reaktioner:
24
96
480
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12957160 24 Varje
12967160 96 Varje
12977160 480 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12957160 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 25660124
Mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 40 till 60 μg utbyte från nanogrammängder av DNA-prov. Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit är en del av Phi29 DNA-polymerasfamiljen av produkter.
p>
  • Representativ amplifiering av hela genomet.
  • Förberedda, fördispenserade, endos, frystorkade kakor för snabb reaktionsinställning och större reproducerbarhet.
  • Snabbt och enkelt automationsvänligt protokoll; ingen termocykler behövs.
  • Frakt och förvaring i rumstemperatur ger enkel åtkomst och minskat koldioxidavtryck.
  • Ger högkvalitativt DNA (t.ex. för genotypning med hög genomströmning och DNA-arkivering).
  • Reaktionsblandningen tillhandahålls som fördispenserade, lyofiliserade endoskakor i antingen remsor med 8 rör eller 96-brunnars plattor.
  • Amplifiering är mycket enhetlig över hela genomet så att locus representation förblir extremt nära det ursprungliga DNA-provet.
  • Amplifiering utförs med mycket hög kvalitet på grund av Phi29 DNA-polymeras korrekturläsningsaktivitet.
  • Den genomsnittliga produktlängden är över 10kb.
  • Proceduren är snabb, enkel och kräver ingen termocykler.
  • Ett typiskt DNA-utbyte på 12 till μ20 g DNA kan uppnås på mindre än två timmar från endast 10 ng genomisk DNA-inmatning.
  • Utgångsmaterialet för GenomiPhi reaktioner kan vara renat DNA från vilket kommersiellt kit eller hembryggningsmetod som helst, eller så kan ett icke-renat cellysat användas.
  • Protokoll för amplifiering av DNA från blodlysat och torkade blodfläckar ingår i manualen.
  • GenomiPhi amplifierat DNA är lämpligt för olika tillämpningar såsom genotypning (SNP, STR, array CGH), kloning, sekvensering och DNA-arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara satsen vid rumstemperatur. När den öppnats, förslut påsen som innehåller Ready-To-Go helt igen GenomiPhi V3 DNA-amplifieringskitkakor. För att säkerställa maximal hållbarhet och optimal prestanda rekommenderas förvaring i exsickator
Beskrivning illustra Klar att gå GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit erbjuder mycket effektiv och representativ helgenomamplifiering med 12 till 20μ g-utbyte från nanogrammängder av DNA-prov.
Formatera Sats
För användning med (applikation) Genomisk DNA-amplifiering
Antal reaktioner 24
Produkttyp illustra Klar att gå GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit 24 reaktioner
Storlek > 10 kb
Testtid 1.5-2 h