Läs mer
Cytiva Ready-To-Go™ RT-PCR-pärlor
Produktkod. 10187044 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Formatera:
0,2 ml rör
0,2 ml rör med gångjärnslock
0,5 ml rör
Antal reaktioner:
96
100
Volym:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Antal reaktioner Volym Förpackningsstorlek
10187044 0,2 ml rör med gångjärnslock 96 200 μL Varje
10064974 0,2 ml rör 96 200 μL Varje
10015264 0,5 ml rör 100 500 μL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10187044 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27925901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Optimerad för att utföra antingen enstegs eller konventionell tvåstegs omvänd transkription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR-kulor är stabila vid omgivningstemperatur, förblandade och redo för fördispenserade reaktioner.
  • Reagenser är optimerade för cDNA-syntes i full längd (> 7,5 kb) och optimal känslighet från PCR
  • Tillhandahålls i antingen tunnväggiga 0,5 ml eller 0,2 ml rör/plattor som är kompatibla med de flesta termocykler
  • Levereras med både pd(N)6 och oligo(dT) primers för flexibilitet
  • Ready-To-Go-tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipetteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperaturstabila pärlor som innehåller buffert, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, cirka 2 enheter av Taq DNA-polymeras, M-MLV omvänt Transcriptase , RNAguard (svin) och stabilisatorer (inklusive RNas/DNas-fri BSA), när en pärla rekonstitueras till 50. Ambient i påse med torkmedel
Formatera 0,2 ml rör med gångjärnslock
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 96
Volym 200 μL