Läs mer
Cytiva RNAspin Mini Isolation Kit
Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
20 förberedelser
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Innehåller
Protocol booklet with detachable, quick reference card, necessary components for specified number of preps, including prefilters and DNase I
- Återvinner totalt RNA på grund av avlägsnande av genomiskt DNA genom DNas I-behandling på kolumn
- Kan användas på odlade celler, vävnad, jäst och svårlyserade bakteriestammar
- Förfilter minskar lysatets viskositet för maximalt utbyte och renhet
- Resultat kan erhållas med små mängder prov
- Bindningskapacitet: 100 μg
- Provstorlek: 30mg (djurvävnad), upp till 5x 10 6 celler (cellkultur)
- Elueringsvolym: 40 till 120 μL
- RNA-renhet (A260/A280): 1,8 till 2,2
- Total tid för förberedelser:< 30 min/6 förberedelser
Kvantitativa omvänt transkriptas-PCR (QRT-PCR), Northern blot och mikroarray-experiment
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | illustra RNAspin Mini RNA Isolation Kit är designat för snabb extraktion av högkvalitativt RNA från ett brett utbud av provtyper. |
| För användning med (applikation) | Används för isolering av högkvalitativt totalt RNA från ett brett utbud av källmaterial inklusive svårlysbara bakteriestammar. Renat RNA är lämpligt för användning i känsliga nedströmsapplikationer såsom kvantitativ PCR för omvänt transkriptas (qRT-PCR), |
| Inkluderar | Protokollhäfte med löstagbar, snabbreferensguide och nödvändiga komponenter, inklusive förfilter och DNase I |
| Antal reaktioner | 20 förberedelser |
| Produkttyp | illustra RNAspin Mini Kit |
| RNase | 1.8-2.2 |
| Provvolym | <30 mg |
| Testtid | <30 min/6 förberedelser |
| Avkastning | Upp till 100 μg |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .