Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-25 DNA-kvalitet SF Cleanup Gel
Produktkod. 11564925 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11564925 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11564925 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17057202
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testad för att säkerställa reproducerbart hög återvinning av DNA (10 baser i längd) från små molekyler genom gelfiltrering
  • Används i MicroSpin G-25 kolumner och NAP Kolumner
  • Möjliggör självförberedelse av kolonner för nukleinsyrarening
  • Partikelstorlek: 20 till 80 μm
  • pH-stabilitet arbetsområde: 2 till 13
  • Storlek: 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Partikelstorlek 20 till 80μ m
För användning med (utrustning) MicroSpin G-25 kolumn och NAP kolumn
Sängvolym 4 till 6 ml/g i destillerat vatten
Produkttyp G-25 SF DNA Clean-up Gel
Formatera Beaded Gel
För användning med (applikation) För rening av DNA från små molekyler genom gelfiltrering
pH-intervall 2 till 13
Typ av stöd Tvärbunden dextran med epiklorhydrin
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 0,01 M NaOH